2-(Aminomethyl)-5-brompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromopyridin-2-yl)methylamine, (5-Bromopyridin-2-yl)methanamine
OR52328-1G
OR52328-5G
APOSOR52328-1GEA
149
EUR
APOSOR52328-1G
APOSOR52328-5G
2-(Aminomethyl)-5-brompyridin
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,0400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213858 CAS-Nummer: 173999-23-0 |