4,6-Dichlorimidazo[4,5-c]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,6-Dichloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR52330-1G OR52330-250MG
APOSOR52330-1GEA 116 EUR
APOSOR52330-1G APOSOR52330-250MG
4,6-Dichlorimidazo[4,5-c]pyridin
4,6-Dichlorimidazo[4,5-c]pyridin
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 188.0141 g/mol
Schmelzpunkt: 253…254 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09753581
CAS-Nummer: 2589-12-0