3-Chlorthiophenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-3-mercaptobenzol, 3-Chlorphenylmercaptan, 3-Chlorbenzol-1-thiol, m-Chlorthiophenol, 3-Chlorbenzolthiol
OR5234-1G OR5234-5G OR5234-25G
APOSOR5234-1GEA 0 EUR
APOSOR5234-1G APOSOR5234-5G APOSOR5234-25G
3-Chlorthiophenol 96%
3-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
Molecular Weight: 144.62 g/mol
Siedepunkt: 110 °C/30mmHg
Dichte: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004839
CAS-Nummer: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
UN: 1760
ADR: 8 II