10-Undecinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Undec-10-ynoic acid
OR52344-25G OR52344-5G
APOSOR52344-25GEA 510 EUR
APOSOR52344-25G APOSOR52344-5G
10-Undecinsäure
10-Undecynoic acid
Formel: C₁₁H₁₈O₂
Molecular Weight: 182,26 g/mol
Siedepunkt: 180 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014389
CAS-Nummer: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8