Ethylmalonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl Malonyl Chloride
OR5235-50G OR5235-100G
APOSOR5235-50GEA 205 EUR
APOSOR5235-50G APOSOR5235-100G
Ethylmalonylchlorid 97%
Ethylmalonylchlorid
Formel: C₅H₇ClO₃
Molecular Weight: 150,56 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/25mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000736
CAS-Nummer: 36239-09-5
UN: 3265
ADR: 8,II