IOX1 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
OR52383-1G
OR52383-100MG
OR52383-250MG
APOSOR52383-1GEA
799
EUR
APOSOR52383-1G
APOSOR52383-100MG
APOSOR52383-250MG
IOX1 95%
IOX1
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189,17 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18417145 CAS-Nummer: 5852-78-8 |