N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-β-alanin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-beta-alanine, Boc-β-Ala-OH, BOC-beta-alanine
OR52389-25G OR52389-500G OR52389-100G OR52389-1KG
APOSOR52389-25GEA 0 EUR
APOSOR52389-25G APOSOR52389-500G APOSOR52389-100G APOSOR52389-1KG
N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-β-alanin 98%
Boc-b-Alanine
Formel: C₈H₁₅NO₄
Molecular Weight: 189.2 g/mol
Siedepunkt: 138…142 °C/0.3mmHg
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037291
CAS-Nummer: 3303-84-2
EINECS: 221-979-2