1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethoxyphenylacetylene
OR52391-5G
APOSOR52391-5GEA 78.3 EUR
APOSOR52391-5G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03839985
CAS-Nummer: 171290-52-1