(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: L(-)-Campher-10-sulfonsäure, (1R)-(-)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure, (-)-CSA
OR52399-250G
APOSOR52399-250GEA 139 EUR
APOSOR52399-250G
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure 97%
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232,3 g/mol
Schmelzpunkt: 198 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150753
CAS-Nummer: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,II