L-Alaninbenzylesterhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Ala-OBzl.HCl, H-Ala-OBzl·HCl
OR52412-100G OR52412-500G
APOSOR52412-100GEA 85.7 EUR
APOSOR52412-100G APOSOR52412-500G
L-Alaninbenzylesterhydrochlorid 97%
L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 215,68 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00054340
CAS-Nummer: 5557-83-5
EINECS: 226-920-4