2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G
OR52426-25G
OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA
466
EUR
APOSOR52426-100G
APOSOR52426-25G
APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formel:
C₈H₈Br₂O Molecular Weight: 279,96 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078664 CAS-Nummer: 19614-12-1 UN: 3261 ADR: 8,II |