N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Boc-1,5-diaminopentane, tert-Butyl N-(5-Aminopentyl)carbamate, tert-Butyl (5-aminopentyl)carbamate, N-(5-Aminoamyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-pentanediamine, N-(5-Aminopentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, NH2-C5-NH-Boc, N-Boc-1,5-pentanediamine
OR52427-1G OR52427-5G OR52427-25G
APOSOR52427-1GEA 69.6 EUR
APOSOR52427-1G APOSOR52427-5G APOSOR52427-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentan 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentan
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 202,30 g/mol
Dichte: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210020
CAS-Nummer: 51644-96-3
UN: 2735
ADR: 8,III