4-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR52448-100G OR52448-25G
APOSOR52448-100GEA 197 EUR
APOSOR52448-100G APOSOR52448-25G
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053224
CAS-Nummer: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8 II