3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52471-1G OR52471-25G OR52471-5G
APOSOR52471-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52471-1G APOSOR52471-25G APOSOR52471-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 164…168 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 26 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002952
CAS-Nummer: 5406-18-8
EINECS: 226-463-0