2-Naphthoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: β-Naphthoesäure, 2-Naphthalincarbonsäure, β-Naphthalincarbonsäure, Naphthalin-2-carbonsäure

OR52474-500G
APOSOR52474-500GEA 128 EUR
APOSOR52474-500G
2-Naphthoesäure 98%
2-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004101
CAS-Nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR