Diacetyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Butanedione
OR5248-100ML
OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA
58.2
EUR
APOSOR5248-100ML
APOSOR5248-500ML
Diacetyl
Diacetyl
Formel:
C₄H₆O₂ Molecular Weight: 86,09 g/mol Siedepunkt: 88 °C Schmelzpunkt: –4 to –2 °C Dichte: 0,981 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 44476 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008756 CAS-Nummer: 431-03-8 EINECS: 207-069-8 UN: 2346 ADR: 3,II |