2-Butin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR52506-25G OR52506-5G
APOSOR52506-25GEA 0 EUR
APOSOR52506-25G APOSOR52506-5G
2-Butin 98%
2-Butin
Formel: C₄H₆
Siedepunkt: 27 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009275
CAS-Nummer: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3,I