Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-Amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester·HCl
OR52508-1G OR52508-5G
APOSOR52508-1GEA 88.6 EUR
APOSOR52508-1G APOSOR52508-5G
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₁ClN₂O₂
Molecular Weight: 190,627 g/mol
Schmelzpunkt: 236 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318761
CAS-Nummer: 180258-45-1