4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52537-1G OR52537-25G OR52537-5G
APOSOR52537-1GEA 0 EUR
APOSOR52537-1G APOSOR52537-25G APOSOR52537-5G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO)
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO)
Formel: C₁₁H₂₁N₂O₂
Schmelzpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00043593
CAS-Nummer: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3