2-Cyanethyl-acrylat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Acrylic Acid 2-Cyanoethyl Ester, 3-Acryloyloxypropionitrile
OR52542-25G OR52542-5G
APOSOR52542-25GEA 568 EUR
APOSOR52542-25G APOSOR52542-5G
2-Cyanethyl-acrylat
2-Cyanoethyl acrylate
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Siedepunkt: 180 °C/2mmHg
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013823
CAS-Nummer: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III