5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52545-25G OR52545-5G
APOSOR52545-25GEA 319 EUR
APOSOR52545-25G APOSOR52545-5G
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 188,0141 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08273918
CAS-Nummer: 57489-77-7