2,5-Dichloranilin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 24.8 EUR
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dichloranilin 99%
2,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 244…251 °C
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 139 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007667
CAS-Nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR