L(+)-Lysin Monohydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
|
Synonyme:
K Monohydrat, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Monohydrat, H-Lys-OH.H2O, (S)-(+)-Lysin Monohydrat, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Monohydrat, Lys Monohydrat
OR52570-100G
OR52570-500G
OR52570-5G
OR52570-1KG
APOSOR52570-100GEA
72.5
EUR
APOSOR52570-100G
APOSOR52570-500G
APOSOR52570-5G
APOSOR52570-1KG
L(+)-Lysin Monohydrat 98%
L(+)-Lysin Monohydrat
Formel:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O Molecular Weight: 164.2 g/mol Schmelzpunkt: 212…214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151035 CAS-Nummer: 39665-12-8 |