2-Amino-3-methylpyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Methyl-2-pyridylamin, 3-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-3-picolin

OR5258-100G OR5258-25G OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5258-100G APOSOR5258-25G APOSOR5258-500G
2-Amino-3-methylpyridin 97%
2-Amino-3-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 221…222 °C
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006320
CAS-Nummer: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR