(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-3-Iodotetrahydrofuran
OR52586-1G
OR52586-250MG
OR52586-5G
APOSOR52586-1GEA
121
EUR
APOSOR52586-1G
APOSOR52586-250MG
APOSOR52586-5G
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Formel:
C₄H₇IO Molecular Weight: 198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015957 CAS-Nummer: 873063-62-8 |