1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocen
Lieferant: Apollo Scientific
OR52590-100MG
OR52590-1G
APOSOR52590-100MGEA
118
EUR
APOSOR52590-100MG
APOSOR52590-1G
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocen
Formel:
C₃₄H₅₂FeP₂ Schmelzpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038820 CAS-Nummer: 146960-90-9 |