6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52594-1G
OR52594-5G
APOSOR52594-1GEA
275
EUR
APOSOR52594-1G
APOSOR52594-5G
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₈N₂OS Schmelzpunkt: 133 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00139592 CAS-Nummer: 74630-73-2 |