Ethylvanillat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5260-100G
OR5260-1KG
OR5260-500G
APOSOR5260-100GEA
40.6
EUR
APOSOR5260-100G
APOSOR5260-1KG
APOSOR5260-500G
Ethylvanillat 97%
Ethylvanillat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,20 g/mol Schmelzpunkt: 39…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017269 CAS-Nummer: 617-05-0 |