Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-isoleucine, Fmoc-N-Me-Ile-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
OR52601-25G
APOSOR52601-25GEA
105
EUR
APOSOR52601-25G
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formel:
C₂₂H₂₅NO₄ Molecular Weight: 367,445 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00153389 CAS-Nummer: 138775-22-1 |