Methylvanillat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5261-100G OR5261-25G OR5261-500G
APOSOR5261-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5261-100G APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G
Methylvanillat
Methylvanillat
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 285…287 °C
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008438
CAS-Nummer: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9