1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 65.5 EUR
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 185…200 °C/0.3mmHg
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002861
CAS-Nummer: 104-38-1