(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]aniline
OR52662-1G OR52662-5G
APOSOR52662-1GEA 304 EUR
APOSOR52662-1G APOSOR52662-5G
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molecular Weight: 190.25 g/mol
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09045578
CAS-Nummer: 160647-74-5