Dibenzofuran

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Diphenylenoxid, Dibenzo[b,d]furan

OR5267-100G OR5267-25G OR5267-50G
APOSOR5267-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5267-100G APOSOR5267-25G APOSOR5267-50G
Dibenzofuran
Dibenzofuran
Formel: C₁₂H₈O
Molecular Weight: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 287…289 °C
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Dichte: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004968
CAS-Nummer: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR