3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52675-10G OR52675-5G
APOSOR52675-10GEA 144 EUR
APOSOR52675-10G APOSOR52675-5G
3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
3-Bromo-6-methoxypyridazine
Formel: C5H5BrN2O
Molecular Weight: 189.0100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702456
CAS-Nummer: 17321-29-8