H-Deg-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-2-ethylbutanoic acid, H-Deg-OH, 3-Aminopentane-3-carboxylic acid
OR52678-1G OR52678-5G
APOSOR52678-1GEA 82.8 EUR
APOSOR52678-1G APOSOR52678-5G
H-Deg-OH
H-Deg-OH
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01737173
CAS-Nummer: 2566-29-2