3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR52685-25G OR52685-5G OR52685-100G
APOSOR52685-25GEA 248 EUR
APOSOR52685-25G APOSOR52685-5G APOSOR52685-100G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,133 g/mol
Siedepunkt: 111 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 55 °C
Dichte: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462154
CAS-Nummer: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1