6-Brom-4-chlorchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52695-25G OR52695-5G
APOSOR52695-25GEA 127 EUR
APOSOR52695-25G APOSOR52695-5G
6-Brom-4-chlorchinazolin
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Formel: C₈H₄BrClN₂
Molecular Weight: 243,4878 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862191
CAS-Nummer: 38267-96-8