4-Brom-2-piperazinopyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Bromo-2-pyridyl)piperazine
OR52759-1G OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA 219 EUR
APOSOR52759-1G APOSOR52759-5G
4-Brom-2-piperazinopyridin 96%
4-Brom-2-piperazinopyridin
Formel: C₉H₁₂BrN₃
Molecular Weight: 242,1157 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16618975
CAS-Nummer: 1201643-59-5