4-Brom-2-(4-morpholino)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52762-1G OR52762-250MG OR52762-5G
APOSOR52762-1GEA 249 EUR
APOSOR52762-1G APOSOR52762-250MG APOSOR52762-5G
4-Brom-2-(4-morpholino)pyridin 98%
4-Brom-2-(4-morpholino)pyridin
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13195616
CAS-Nummer: 1040377-12-5