4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52771-1G OR52771-250MG
APOSOR52771-1GEA 899 EUR
APOSOR52771-1G APOSOR52771-250MG
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646275
CAS-Nummer: 52311-35-0