1-Phenylethyl mercaptan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52781-10G
OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA
292
EUR
APOSOR52781-10G
APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Formel:
C₈H₁₀S Molecular Weight: 138,23 g/mol Siedepunkt: 83…84 °C Schmelzpunkt: 58…59 °C Dichte: 1,021 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00053515 CAS-Nummer: 6263-65-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...