1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Acetyl-3-bromopyridine
OR52783-5G
APOSOR52783-5GEA
87
EUR
APOSOR52783-5G
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Formel:
C₇H₆BrNO Molecular Weight: 200.0326 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18257141 CAS-Nummer: 111043-09-5 |