3-Amino-5-hydroxybenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52788-10G OR52788-5G
APOSOR52788-10GEA 290 EUR
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoesäure 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,1354 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797571
CAS-Nummer: 76045-71-1