(±)-α-Brom-γ-butyrolacton 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-2-Brombutan-4-olid, (±)-2-Brom-4-butanolid, (±)-2-Brom-4-hydroxybuttersäurelacton
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 69.8 EUR
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Brom-γ-butyrolacton 95+%
(±)-α-Brom-γ-butyrolacton
Formel: C₄H₅BrO₂
Molecular Weight: 164.99 g/mol
Siedepunkt: 138 °C/6mmHg
Dichte: 1.994
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005387
CAS-Nummer: 5061-21-2