4,6-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5287-1G
OR5287-5G
APOSOR5287-1GEA
56.7
EUR
APOSOR5287-1G
APOSOR5287-5G
4,6-Dichlorchinolin 98%
4,6-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molecular Weight: 198,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156141 CAS-Nummer: 4203-18-3 |