Methyl-3-brom-5-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-5-nitrobenzoesäuremethylester
OR5288-1G
OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5288-1G
APOSOR5288-5G
Methyl-3-brom-5-nitrobenzoat 98%
Methyl-3-brom-5-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Molecular Weight: 260,04 g/mol Schmelzpunkt: 71…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258759 CAS-Nummer: 6307-87-5 |