Methyl-2,5-dichlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2,5-dichlorobenzoate
OR52895-100G OR52895-25G
APOSOR52895-100GEA 198 EUR
APOSOR52895-100G APOSOR52895-25G
Methyl-2,5-dichlorbenzoat 98%
Methyl-2,5-dichlorbenzoat
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 205,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000606
CAS-Nummer: 2905-69-3