Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Hydroxy-β-naphthalincarbonsäuremethylester, 1-Hydroxy-2-naphthoesäuremethylester, 1-Hydroxy-β-naphthoesäuremethylester, 1-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäuremethylester, 1-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäuremethylester
OR52903-1G OR52903-5G
APOSOR52903-1GEA 168 EUR
APOSOR52903-1G APOSOR52903-5G
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Molecular Weight: 202,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043823
CAS-Nummer: 948-03-8