7,8-Dichlorisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5292-1G OR5292-250MG OR5292-5G
APOSOR5292-1GEA 140 EUR
APOSOR5292-1G APOSOR5292-250MG APOSOR5292-5G
7,8-Dichlorisochinolin 98%
7,8-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09258638
CAS-Nummer: 61563-36-8