4-Amino-2-chlorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlor-4-cyananilin, 4-Amino-2-chlorbenzoesäurenitril
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 46.4 EUR
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-chlorbenzonitril 98%
4-Amino-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152.58 g/mol
Siedepunkt: 301
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035926
CAS-Nummer: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III